Blöcke für VWR® Blockthermostate
Lieferant: VWR, part of Avantor
460-3225EA 143 EUR
VWRU13259-256 460-3225 460-3237 460-3238 VWRU13259-297 460-3226 460-3239 460-3236 460-3224
Blöcke für VWR® Blockthermostate
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Massivblöcke: Zur Verwendung als Heizplatte für niedrige Temperaturen oder für kundenspezifische Bohrungen
Blöcke für Mikrotiterplatten: Vertiefte Wells für eine bessere Stabilität; flache Oberfläche eignet sich gut für Platten mit flachem und rundem Boden. Für Thermostate mit 2/4/6 Blöcken geeignet
Blöcke für PCR-Platten, -Röhrchen, -Streifen: Konische Gefäßbohrungen für 0,2-ml-Röhrchen; ausreichender Abstand für leichtes Zugreifen und Entfernen
Blöcke für Küvetten: Zwei parallel angeordnete Reihen für jeweils 6 Küvetten nebeneinander; für ausgezeichnete Stabilität und Wärmeübertragung