Modulare Heizblöcke und Zubehör für VWR® Blockthermostate
Lieferant: VWR, part of Avantor
460-3212EA 118 EUR
460-3212 VWRU12985-048_D 460-3223 VWRU13259-250_D 460-3235 VWRU13259-250 460-3211 VWRU12985-050 VWRU13259-002 460-3245 460-3234 VWRU13259-000 460-3221 460-3246 VWRU13259-286 VWRU12985-048 VWRU13259-254 VWRU13259-286_D
Modulare Heizblöcke und Zubehör für VWR® Blockthermostate
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Aus einem robusten, eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
  • Der enge Kontakt zwischen Gefäßen und Blockwänden sorgt für eine maximale Wärmeretention
  • Jeder Block verfügt über eine Thermometerbohrung zur Messung der Blocktemperatur
Einzelblock B×T×H: 95×76×51 mm
Doppelblock B×T×H: 95×152×57 mm