VWR®, Digitale Mini-Blockthermostate
Lieferant: VWR
VWR®
460-0337EA 372 EUR
460-0337 460-0335 VWRU10153-350 460-0336 460-0334 VWRU10153-320
VWR®, Digitale Mini-Blockthermostate
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Diese Mini-Blockthermostate eignen sich hervorragend für Anwendungen, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern. Diese handlichen Geräte benötigen nur wenig Stellfläche. Es sind Modelle mit oder ohne beheiztem Deckel erhältlich. Die Geräte eignen sich hervorragend für Immunoassays, ELISA- und LAMP-Assays, Enzymreaktionen, Denaturierungen und Blutbanken.
  • LED-Anzeige für Temperatur und Zeit
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 °C bis 100 °C
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C (Modelle mit beheiztem Deckel: ±0,3 °C)
  • Mikroprozessorgesteuert mit Temperaturkalibrierung über externes Thermometer oder Temperaturgerät
  • Timerbereich: 1 s bis 160 h oder Dauerbetrieb
  • Der beheizte Deckel reduziert die Kondensation in Probenröhrchen
  • Passend für austauschbare Mini-Heizblöcke für Röhrchen mit einem Füllvolumen zwischen 0,2 ml und 50 ml
Zubehörinformationen: Zubehörinformationen: Blöcke für 15 und 50 ml-Röhrchen (460-0342 und 462-0343) können im Mini-Blockthermostat mit beheiztem Deckel nicht verwendet werden.
Bestellinformation: Heizblöcke nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Bitte beachten ** EU/CH-Stecker *** UK-Stecker