Digitaler Blockthermostat, mit Touchscreen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
460-0311EA 934 EUR
460-0311 460-0310 460-0309
Digitaler Blockthermostat, mit Touchscreen
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Ausgelegt für eine präzise Temperaturstabilität und -homogenität. Die Geräte haben eine benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung mit Zeit- und Temperatur-Anzeige und verfügen über einen langlebigen, pulverbeschichteten Stahlkörper. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degenerierung und Serumkoagulation. Verschiedene Modelle für 1, 2 und 4 austauschbare, modulare Blöcke für eine Vielzahl von Gefäßen und Anwendungen sind verfügbar. Austauschbare Probenblöcke aus einer Aluminiumlegierung bieten Vielseitigkeit und ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion.
  • Integrierter Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
  • Anpassung der Temperaturabweichung
  • Genaue Temperaturregelung mit PID-Regelkreis
  • Temperaturkalibrierung ermöglicht es dem Benutzer, die Temperatur auf den gewünschten Wert zu versetzen
  • Timer ermöglicht dem Benutzer die genaue Überwachung der Aufheizzeit
  • 10 benutzerdefinierbare Programme, jedes mit bis zu 5 aufeinanderfolgenden Schritten mit unterschiedlichen Temperaturen und Laufzeiten
* RT = Umgebungstemperatur
Hinweise: Temperaturkonstanzwert liegt bei 37 °C.