Digitale Blockthermostate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
460-0308EA 621 EUR
460-0308 460-0306 460-0307
Digitale Blockthermostate
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Die vielseitigen digitalen Blockthermostate bieten Temperaturgenauigkeit und -konstanz für reproduzierbare Ergebnisse, sowie eine große Auswahl an Blöcken zur Aufnahme von verschiedenen Röhrchen. Die Geräte verfügen über digitale Bedienelemente, eine Zeit- und Temperatur-Anzeige und einen langlebigen, pulverbeschichteten Stahlkörper. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degenerierung und Serumkoagulation. Verschiedene Modelle für 1, 2 und 4 austauschbare, modulare Blöcke für eine Vielzahl von Gefäßen und Anwendungen sind verfügbar.
  • Integrierter Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
  • Genaue Temperaturregelung mit PID-Regelkreis
  • Temperaturkalibrierung ermöglicht es dem Benutzer, die Temperatur auf den gewünschten Wert zu versetzen
  • Timer ermöglicht dem Benutzer die genaue Überwachung der Aufheizzeit
  • Austauschbare Probenblöcke aus einer Aluminiumlegierung bieten Vielseitigkeit und ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion
Lieferumfang: Lieferung mit Blockentnahmewerkzeug, aber ohne Blöcke, diese müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur
Hinweis: Temperaturkonstanzwert liegt bei 37 °C.
* RT = Umgebungstemperatur
Hinweis: Temperaturkonstanzwert liegt bei 37 °C.