Blockthermostate, digital, QBD und QBH
Lieferant: Grant
460-0079EA 1130 EUR
460-0079 460-0270 GRANQBD2L 460-0272 460-0271
Blockthermostate, digital, QBD und QBH
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Kompakte digitale Blockthermostate. Zur Auswahl stehen Modelle für einen und zwei und vier austauschbare Blöcke. Die Geräte verfügen über eine LED-Temperaturanzeige sowie eine bedienungsfreundliche interaktive Benutzeroberfläche für schnelles und präzises Einstellen. Variable Hoch- und Tieftemperaturalarme können auf 0,5 °C des Sollwertes eingestellt werden. Die Thermostate besitzen ein benutzerfreundliches geneigtes Bedienfeld. Offset-Einstellung für hochgenaue Betriebstemperaturen und einer Anzeigeauflösung von 0,1 °C.
  • Betriebstemperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 130 °C (QBD-Modelle) bzw. Umgebungstemperatur +5 °C bis 200 °C (QBH-Modelle)
  • Funktions- und Reaktions-Timer mit akustischem Alarm für Betriebsdauer zwischen 1 Minute und 72 Stunden
  • Zwei-Punkt-Rekalibration der internen und externen Temperaturfühler durch Benutzer möglich
  • Temperaturkonstanz und -genauigkeit bei 37 °C: ±0,1 °C blockintern und ±0,2 °C blockübergreifend
  • Über-Temperatur Sicherung
Lieferumfang: Blockentnahmewerkzeug im Lieferumfang enthalten. Der externe Temperaturfühler PT1000 für die Temperaturkontrolle in der Probe und im Block ist als Zubehör erhältlich. Blöcke bitte separat bestellen.
Bitte beachten Temperaturkonstanzwert bei 37 °C.
* RT = Raumtemperatur
**Doppelformatige, austauschbare Blöcke, nur für QBA2, QBD4, QBD2 und QBH2