VWR®, Thermoschüttler, Cooling Thermal Shake Touch
Lieferant: VWR
VWR®
460-0201EA 3200 EUR
460-0201 460-0199 460-0200 460-0197 460-0198 VWRU89232-906 460-0196 VWRU10027-170
VWR®, Thermoschüttler, Cooling Thermal Shake Touch
Blockthermostate Heiz-/Kühl-Blockthermostate, schüttelnd
Der Cooling Thermal Shake Touch wurde für Anwendungen konzipiert, die konsistente und präzise Ergebnisse erfordern. Das flache Gerät besitzt Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen und kann mit austauschbaren Blöcken für eine große Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten verwendet werden. Der LCD-Touchscreen ermöglicht eine schnellere Einstellung von Temperatur, Drehzahl und Zeit, die gleichzeitig angezeigt werden können. Auf dem Bildschirm können Hilfethemen mit Bedienhinweisen angezeigt werden. Der Touchscreen kann mit laborüblichen Gummihandschuhen bedient werden.
  • Einfach zu bedienender 4,3"-Farb-LCD-Touchscreen ermöglicht dem Benutzer, den Fortschritt für fünf benutzerdefinierte Programme (jeweils mit fünf einzelnen Schritten) zu speichern und über die Live-Statusleiste visuell zu verfolgen
  • Geeignet für schnelles Erwärmen, Kühlen und hohe Schüttelgeschwindigkeiten; Impulsmodusfunktion, ideal für schnelle Vortex-Anwendungen
  • Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm, 1 Min. bis 99 Std. 59 Min.; Erwärmfunktion wird automatisch abgeschaltet, wenn das Gerät ein internes Problem erkennt
  • USB-Anschluss kann Informationen für Datenprotokollierung, Programmspeicherung und Software-Updates an ein Flash-Laufwerk übertragen
Die Programmsteuerung ermöglicht Benutzereinstellungen für den Automatikbetrieb und das Speichern von fünf verschiedenen fünfstufigen Programmen. Einstellbare Funktion für den Temperaturanstieg legt die Heiz- und Kühlraten in Schritten von 0,5 °C/min einzeln fest. Maximale Temperaturgenauigkeit durch 1-Punkt-Kalibriermodus; das 1-Punkt-Kalibrierverfahren ermöglicht dem Benutzer die Kalibrierung von bis zu 6 verschiedenen definierten Temperaturen. Hergestellt aus einem hochwertigen hitze- und chemikalienbeständigen Polymer, so dass sich das Gehäuse bei allen normalen Betriebstemperaturen kühl anfühlt. Begrenzungsfunktion für die Maximaltemperatur sorgt dafür, dass die Temperatur nicht die benutzerdefinierten Grenzwerte zur Kontrolle temperaturempfindlicher Proben überschreitet. Eine Restwärmeanzeige leuchtet auf, wenn die Temperatur 40 °C erreicht, und erlischt erst dann, wenn das Gerät auf unter 40 °C gekühlt ist.
Die verbesserte Elektronik und Doppel-Temperaturfühler des Geräts ermöglichen genaue und zuverlässige Temperatureinstellungen über den Betriebsbereich von 5 bis 35 °C (maximal 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend). Anwendungen umfassen Zellkulturen, DNA, RNA, Hybridisierung und Proteinstudien.
Bestellinformation: Im Lieferumfang sind keine Blöcke enthalten, diese bitte separat bestellen. Hinweis: Eppendorf Thermomixer R® Blöcke sind kompatibel mit dem VWR® Thermoschüttler Cooling Thermal Shake Touch. Ein Modell mit NIST-Zertifikat und 3-Punkt-NIST-Kalibrierung ist ebenfalls erhältlich. Das Zertifikat enthält tatsächliche Kalibriermessdaten und Unsicherheit. Die Kalibrierung entspricht ISO/IEC 17025.
Bitte beachten ** Reaktionsgefäß-Blöcke mit abnehmbarem Rack und Abdeckung.