Blei-Standardlösung, 10.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455574KEA 534 EUR
455574K 455572Y
Blei-Standardlösung, 10.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Pb(NO₃)₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022