Gas-Sicherheitsbrenner powerjet/powerjet 2
Lieferant: WLD-Tec
451-0125EA 38 EUR
451-0125 451-0126 451-0112
Gas-Sicherheitsbrenner powerjet/powerjet 2
Heizgeräte Gasbrenner
Mobiler Hand-Laborgasbrenner mit piezoelektrischer Zündung. Die Lösung für alle Flammenschutz-Sterilisationen im mikrobiologischen oder biotechnischen Bereich. Ein Tastendruck und der Brenner wird gezündet. Die Flamme kann in Größe und Intensität stufenlos eingestellt werden und erlischt beim Loslassen der Taste.
  • Mit einer Arretierung zum Festsetzten der Flamme versehen. Damit ist je nach Bedarf ein mobiles Dauerabflammen oder ein kurzes Abflammen möglich
  • Powerjet zum Betrieb mit Gaskartuschen CG 1750 von Camping Gaz
  • Powerjet 2 für Erdgas, Propan/Butangas mit Adapter für Gaskartuschen CV 360 von Camping Gaz