Mehrstellen-Magnetrührer, Serie AMI
Lieferant: VELP Scientifica
442-1095EA 337 EUR
442-1095 442-1096
Mehrstellen-Magnetrührer, Serie AMI
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Beleuchtete Magnetrührer mit einer einzelnen Rührstelle (AMI) oder vier Rührstellen mit unabhängiger Steuerung (AMI 4). Speziell für Titrationen entwickelt, insbesondere für Titrationen, bei denen optimale Lichtverhältnisse nötig sind, um den Endpunkt der Farbänderung gut zu erkennen. Ideal für Titrationen, bei denen während der Umkehr nur eine schwache Farbänderung auftritt.
  • Leistungsstarker Antriebsmagnet Typ „PCM“ und Einphasenmotor für Dauerbetrieb
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Ausgezeichnete Drehzahlkontrolle selbst bei niedriger Umdrehungszahl