Extrem flacher Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse. Betriebstemperaturen bis 50 °C.
- Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
- 100% synchronisiertes ruckfreies Rühren
- SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
- Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
- Digitalanzeige für Drehzahleinstellungen
MIX 4 MS: Vier einzeln gesteuerte Rührpositionen, synchroner Drehzahlmodus für alle Positionen
Individuelle und unabhängige Drehzahleinstellung für jeden Rührantrieb (Master-Slave-Technologie)
Ein/Aus-Funktion
MIX 6 und MIX 15: 4-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 5/10/15/20 W
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
MIX 15 eco: Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
Standards: IP-Schutzklasse: IP 65