Zellkulturschalen, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner bio-one
CELLSTAR®
391-3205EA 280 EUR
391-3205 391-3225 391-3236 391-3210 392-0370
Zellkulturschalen, CELLSTAR®
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, zellkulturbehandelt, steril. In unterschiedlichen Größen und Wachstumsflächen verfügbar. Die Schalen mit 57 cm² und 143 cm² verfügen über ein besonders hohes Profil bei einer von Höhe 20 mm. Alle Schalen sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
  • Physische Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellhaftung
  • Belüftungsnocken sorgen für einen effizienten Gasaustausch
  • Leicht zu stapeln