Falcon® Sterile Probenbecher
Lieferant: Corning
Falcon®
392-0298EA 346.22 EUR
392-0298 392-0299 392-0396 391-0020 391-0023
Falcon® Sterile Probenbecher
Probenbehälter Universalbehälter
PP, steril, mit oder ohne PE-Deckel
  • Eingeprägte Graduierungen für einfaches Messen
  • Inert und chemisch beständig gegen gängige Laborreagenzien bei Raumtemperatur
Praktische Einweg-Behälter für die Entnahme, den Transport und die Lagerung verschiedenster Proben.
Polyethylene lid is frosted for easy marking, and fits both container sizes.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904