Mit Protein beschichtete Zellkulturschalen, CELLCOAT®, Kollagen Typ I
Lieferant: Greiner bio-one
CELLCOAT®
392-0279EA 444 EUR
392-0279 392-0271
Mit Protein beschichtete Zellkulturschalen, CELLCOAT®, Kollagen Typ I
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, beschichtet mit Kollagen Typ I, Rattenschwanz. Kollagen Typ I ist ein extrazelluläres Matrixprotein, das in vivo beeinflusst unter anderem Adhäsion, Migration und Proliferation. Viele ansonsten schwer zu kultivierende Zellen haften an Kollagen Typ I und zeigen ein positives Wachstumsverhalten. Bei bestimmten Zelllinien hat Kollagen Typ I auch einen Einfluss auf die Differenzierung und Morphologie.
  • Verbesserte Zelladhäsion, Proliferation und Wachstum von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytomzellen (PC12) sowie anderen Zelltypen
  • Geeignet für die serumfreie oder serumreduzierte Zellkultivierung
  • Qualitätskontrolle getestet, um die Förderung der Adhäsion und Proliferation menschlicher Fibrocarcoma-Zellen nachzuweisen
Haltbarkeit: 24 Monate bei Raumtemperatur