Zellkulturschalen, Advanced TC™
Lieferant: Greiner bio-one
392-0221EA 0 EUR
392-0221 392-0222 392-0220 392-0245 392-0217
Zellkulturschalen, Advanced TC™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, polymerbeschichtet. Zur Vermehrung anspruchsvoller Zellen, wie primäre oder sensible Zellen, sowie unter eingeschränkten Wachstumsbedingungen (serumfrei oder serumreduziert) kultivierter Zellen.
  • Eine verbesserte Zellanhaftung und höhere Proliferationsraten verbessern und beschleunigen die Zellexpansion
  • Die Oberflächenbehandlung erleichtert eine konsistente und homogene Zellanlagerung, erhöht die Gesamtzellausbeute und reduziert den Zellverlust, beispielsweise bei automatisierten Waschschritten
  • Die chemische Modifizierung der Polymerbeschichtung gewährleistet eine gleichbleibende und reproduzierbare Produktqualität
For the propagation of fastidious cells like primary or sensitive cells as well as cells cultivated under restricted growth conditions (serum-free or serum-reduced).
  • Enhanced cell attachment and higher proliferation rates improve and accelerate cell expansion
  • Surface treatment facilitates consistent and homogenous cell attachment increasing the overall cell yield and reducing cell loss, for example during automated washing steps
  • The chemical modification of the polymer coating assures consistant and reproducible product quality