Zellkultureinsätze für Multiwell-Platten, ThinCert™
Lieferant: Greiner bio-one
ThinCert™
392-0133EA 448 EUR
392-0133 392-0131 392-0043 392-0054 392-0055 392-0132 392-0044 392-0037 392-0128 392-0129 392-0041 392-0052 392-0042 392-0053 392-0130 392-0050 392-0040 392-0051
Zellkultureinsätze für Multiwell-Platten, ThinCert™
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Klares PS-Gehäuse mit PET Kapillarporenmembranen, Zellkulturoberfläche behandelt, steril. Die ThinCert™ Zellkultureinsätze, die sechs verschiedene Membranspezifikationen (Porengröße und -dichte) in Geometrien für 6-,12- und 24-Well-Platten vereinen, eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen einschließlich Transport, Sekretions- und Diffusionsstudien, Migrationsexperimente, Zytotoxizitätstests, ergänzende Kulturen, TEER-Messungen (Trans Epithelial Electric Resistance) sowie primäre Zellkulturen.
  • Physikalische Oberflächenbehandlung optimiert Zelladhärenz und -wachstum
  • Die Aufhängungsgeometrie gewährleistet, dass immer ein Zwischenraum zwischen der Membranunterstützungsplatten und Well-Boden besteht, wodurch eine Beschädigung der Zellen vermieden wird, die im unteren Fach kultiviert werden.
  • Abstandshalter verhindern Kapillarsog zwischen der Well-Seite und dem ThinCert™ Gehäuse und gewährleisten, dass der Komponentenaustausch zwischen Fächern nur durch die Membranporen erfolgen kann.
  • Das Pipettieren wird durch das Self-Lift-Design vereinfacht, bei dem der Einsatz ein wenig nach oben rutscht, wenn die Pipette in das untere Fach eingeführt wird, und wieder in seine ursprüngliche Position zurückgefahren wird, nachdem die Pipette gezogen wurde.
  • Ausgebogene Ränder ermöglichen flachere Pipettierungswinkel und verringern dadurch das Kontaminationsrisiko, bieten Bewegungsfreiheit beim Pipettieren und verbessern den Gasaustausch bei der Kultivierung.
ThinCert™ Zellkultureinsätze sind mit standardmäßigen CELLSTAR® Multiwell-Platten kompatibel und zusammen mit der erforderlichen Anzahl von Platten vorverpackt. Alle Platten und Einsätze sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.