Zellkulturplatten, 96-Well, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner bio-one
CELLSTAR®
392-0056EA 304 EUR
392-0056 392-0023 392-0057 392-0024 392-0022 738-0018 392-0058 736-0230 392-0025 738-0019 392-0060 738-0024
Zellkulturplatten, 96-Well, CELLSTAR®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, zellkulturbehandelt, steril. Alle Platten sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
  • Wells mit F-förmigem Boden besitzen hervorragende optische Eigenschaften und eignen sich ideal für mikroskopische Anwendungen
  • Platten mit transparentem Boden haben pigmentierte Wände und einen dünnen, transparenten, beschichteten Boden und eignen sich ideal zur Fluoreszenz- und Lumineszenz-Detektion.
  • Mit Half Area-Platten lässt sich das Probenvolumen um bis zu 50% reduzieren.
  • Der Deckel ermöglicht Gasaustausch mit minimaler Verdunstung.
Farbe: µClear® (transparent) Basis oder feste schwarze oder weiße Ausführung