Zellkulturplatten, 96-Well, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner bio-one
CELLSTAR®
392-0021EA 302 EUR
392-0021 392-0225 GREI655185_240 GREI650185_60 GREI650185_240 392-0026 392-0018 392-0019 391-3325 392-0283 392-0284 392-0020
Zellkulturplatten, 96-Well, CELLSTAR®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, zellkulturbehandelt, steril. Zellkulturbehandelte Platten sind mit Wells mit rundem (U), konischem (V) oder flachem (F) Boden erhältlich. Alle Platten sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
  • Platten mit U-förmigem Boden besitzen keine spitzen Ecken und ermöglichen somit einfaches und sauberes Pipettieren
  • Platten mit V-förmigem Boden ermöglichen präzises Pipettieren
  • Platten mit F-förmigem Boden besitzen hervorragende optische Eigenschaften sowie ein größeres Arbeitsvolumen
  • Die Kaminform der Wells der Platte mit F-Boden verhindert Kreuzkontamination
  • Der Deckel ermöglicht Gasaustausch mit minimaler Verdunstung
Farbe: Transparent
Mit Kondensationsringen.