Zellkulturflaschen mit standard- oder Filterkappe, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner bio-one
CELLSTAR®
392-0012EA 186 EUR
392-0012 391-3143 392-0013 391-3109 391-3106 391-3148 391-3104 391-3146 391-3103
Zellkulturflaschen mit standard- oder Filterkappe, CELLSTAR®
Kolben Zellkulturkolben
PS, steril
  • Verbesserte Zellanhaftung dank physikalischer Oberflächenbehandlung
  • Die leicht zu öffnende Filterkappe ermöglicht einen optimalen Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko
  • Die Stapelrippen erlauben ein Stapeln der Flaschen und sorgen für einen sicheren Stand im Inkubator
  • Die beidseitige Graduierung erleichtert das Befüllen
  • Niedrige oder hohe Form bei den 175-cm²-Flaschen für variables Medienvolumen zur Auswahl
Diese Standard-Zellkulturflaschen sind entweder mit Standard-Schraubverschlusskappen oder Filterkappen aus Kapillarporenmembran (Porengröße 0,2 µm) ausgestattet. Die Flaschen sind zur besseren Zellanhaftung und -vermehrung vorbehandelt. Beide Verschlusstypen sind rot. Alle Flasche sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert und sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
* Mit Graduierung
** flaches Profil
*** hohes Profil