Tupfer im Röhrchen
Lieferant: Greiner bio-one
GREI420161_1300EA 402 EUR
GREI420161_1300 GREI421008_1000 391-3797 391-3795 GREI421084_1400 391-3796 GREI425010_1000
Tupfer im Röhrchen
Tupfer Tupfer im Röhrchen
Diese Abstrichtupfer im Röhrchen eignen sich für sich nicht-menschliche bakteriologische, serologische oder zytologische Proben
  • Durch Bestrahlung sterilisiert
  • Röhrchen sind aus Polystyrol
  • Die Tupfer sind aus Baumwolle
Suitable for hygienic controls in food industry as well as in environmental sampling and veterinary research.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904