Multiwell-Platten für Zellkulturen, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner bio-one
CELLSTAR®
392-0049EA 332 EUR
392-0049 391-3370 392-0047 392-0036 700-1425 391-3375 392-0061 392-0062
Multiwell-Platten für Zellkulturen, CELLSTAR®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, mit Deckel, steril. Multiwell-Platten für Zellkulturen sind entweder mit einer physikalisch behandelten Oberfläche (für adhärente Zellkulturen) oder mit einer hydrophoben Oberfläche (für Suspensionskulturen und Hybridomzellen) verfügbar. Alle Platten sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
  • Hohe Klarheit und niedrige Autofluoreszenz
  • Deckel ermöglicht optimalen Gasaustausch bei möglichst geringer Verdunstung.
  • Einzelpositionsdeckel verhindern Kreuzkontamination.
  • Alphanumerische Well-Beschriftung
  • Kompatibel mit automatisierten Systemen