VWR® Petrischalen, Glas
Lieferant: Avantor
VWR®
391-0659EA 110 EUR
391-0659 391-0667 391-0666 391-0669 391-0668 391-0652 391-0674 391-0673 391-0665 391-0698 391-0650 391-0661 391-0671 391-0660
VWR® Petrischalen, Glas
Zellkulturschalen Petrischalen
Kalknatronglas, mit Deckel. Zur mehrmaligen Verwendung. Diese Petrischalen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Petrischalen aus Kunststoff.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Können bis zu 60 °C erwärmt werden
  • Nicht zur Anwendung unter starker Hitze und raschen Temperaturänderungen geeignet.
  • Ideal zur Produktion von Bakterienkulturen