Petrischalen, Glas, VWR®
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
391-0659EA 101 EUR
391-0659 391-0656 391-0667 391-0666 391-0658 391-0669 391-0657 391-0652 391-0674 391-0651 391-0665 391-0654 391-0650 391-0661 391-0660
Petrischalen, Glas, VWR®
Zellkulturschalen Petrischalen
Kalknatronglas, mit Deckel. Zur mehrmaligen Verwendung. Diese Petrischalen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Petrischalen aus Kunststoff.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Können bis zu 60 °C erwärmt werden
  • Nicht zur Anwendung unter starker Hitze und raschen Temperaturänderungen geeignet.
  • Ideal zur Produktion von Bakterienkulturen