Petrischalen, Glas, VWR®
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
391-0580EA 49 EUR
391-0580 391-0579 391-0578 391-0577 391-0576 391-0581
Petrischalen, Glas, VWR®
Zellkulturschalen Petrischalen
Aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt und können daher sterilisiert und/oder bei Anwendungen, die Wärme erfordern, eingesetzt werden. Die wiederverwendbaren Petrischalen aus Glas stellen insbesondere für kleinere Labors eine ökologische Alternative zu Kunststoffschalen dar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Autoklavierbar und sterilisierbar