Petrischalen
Lieferant: Greiner bio-one
391-0558EA 173 EUR
391-0558 391-0487 391-0486 391-3665 391-0488 391-3655 391-2079 391-0493 391-3661 391-0490 391-3660 391-0261 391-0491 391-2072
Petrischalen
Zellkulturschalen Petrischalen
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
  • Gute Stapelbarkeit
  • Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
  • Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten