Kulturkolben nach Fernbach
Lieferant: DWK Life Sciences
391-0320EA 59.85 EUR
391-0320 391-0330
Kulturkolben nach Fernbach
Kolben Kulturkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Bördelrand. Bieten die für die Züchtung von Mikroorganismen in flüssigen Nährmedien erforderliche große Flüssigkeitsoberfläche. Ermöglichen schnelleres Wachstum durch bessere Belüftung.