Kulturkolben und Kulturflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
391-0270EA 39.4 EUR
391-0270 391-0280 391-0260 391-0215 391-0290 391-0285 391-0210 391-0265 391-0275
Kulturkolben und Kulturflaschen, DURAN®
Kolben Kulturkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kulturflaschen und Kulturkolben in Erlenmeyerform mit geradem Rand, geeignet für Kapsenberg-Kappen oder Metallkappen (separat erhältlich).