Zellkulturschalen, Glasboden, CELLview™
Lieferant: Greiner bio-one
CELLview™ Advanced TC™ CELLview™
391-0256EA 526 EUR
391-0256 391-0255 391-0257 391-0252 391-0254 391-0253
Zellkulturschalen, Glasboden, CELLview™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS mit integriertem Glasboden, steril. CELLview™-Glasbodenschalen kombinieren den Komfort einer standardmäßigen 35-mm-Einweg-Zellkulturschale aus Kunststoff mit der optischen Qualität von Glas und liefern überlegene hochauflösende mikroskopische Bilder von in vitro Kulturen. Die CELLview™-Schale ist auch als unterteilte Version mit vier einzelnen Fächern erhältlich, die die gleichzeitige Multiplexanalyse verschiedener Zelllinien, verschiedene Anregungen oder verschiedene Transfektionen ermöglicht und so die Menge der erforderlichen Zellen und Reagenzien pro einzelnem Assay minimiert.
CELLview™ glass bottom dishes combine the convenience of a standard 35 mm disposable plastic cell culture dish with the optical quality of glass, providing superior high resolution microscopic images of in vitro cultures. The CELLview™ dish is also available as a subdivided version with four individual compartments facilitating simultaneous multiplex analysis of different cell lines, various stimulations or diverse transfections, minimising the amount of required cells and reagents per individual assay.
  • Basis aus hochtransparentem achromatischem Borosilikatglas; Hydrolyseklasse 1 (DIN-ISO 719)
  • Maximale spektrale Transmission; keine Autofluoreszenz; keine Depolarisation des Lichts
  • Erhältlich mit spezifischen Oberflächenbehandlungen, die die Anhaftung adhärenter Zellen erhöhen
  • Breites Spektrum vielfältiger mikroskopischer Anwendungen
  • High transparent achromatic borosilicate glass base; hydrolytic class 1 (DIN-ISO 719)
  • Maximal spectral transmission; no autofluorescence; no depolarisation of light
  • Available with specific surface treatments increasing the attachment of adherent cells
  • Broad range of multiple microscopic applications
Manufactured according to ISO 8255-1:1986
Standards: Gemäß ISO 8255-1:1986 hergestellt