Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Kühlinkubatoren mit Peltier-Technologie, INCU-Line® ILPR-Serien

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


390-1033 390-1032 390-1031
Kühlinkubatoren mit Peltier-Technologie, INCU-Line® ILPR-Serien
Brutschränke Kühlbrutschränke
Kühlinkubatoren mit Peltier-Technologie bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und -gleichmäßigkeit. Bei geringer Lärmbelastung sind sie energieeffizient, umweltfreundlich und arbeiten nahezu vibrationsfrei, da kein Kompressor enthalten ist. Dank der geschlossenen Kammer wird den Proben keine Feuchtigkeit entzogen. Diese Modelle mit forcierter Umluft weisen einen Temperaturbereich zwischen 0 bis + 70 °C (max. 20 °C unter Umgebungstemperatur), eine Innenkammer aus Edelstahl (DIN 1.4301), ein Edelstahlgehäuse, eine solide Außentür und eine Innentür aus Glas auf. Der moderne und intuitive Controller mit 7”-Vollfarb-Touchscreen-Display zeigt die aktuelle Temperatur, den Temperatursollwert und die Laufzeit des aktuellen Programms an.

  • Interner Speicher (es besteht die Möglichkeit der Speicherung von bis zu 10 000 Datensätzen)
  • USB-Schnittstelle an der Frontseite (für Datenübertragung über USB-Stick)
  • Echtzeituhr mit Anzeige von Datum und Uhrzeit
  • Zeitschaltuhr (einstellbar von 1 min bis 365 Tagen oder Dauerbetrieb)
  • Display mit Anzeige der verstrichenen oder verbleibenden Zeit des aktuellen Programms
  • Zugriffs-Port (30 mm Ø linksseitig)
  • Die Modelle INCU-Line IL 56PR und IL 112PR sind als 2× IL 56 PR oder 2× IL 112PR stapelbar, ohne dass zusätzlich die Verwendung von Stapel-Kit erforderlich ist. Das Modell IL 56PR kann über dem IL 112PR gestapelt werden. IL 240PR-Modelle sind nicht stapelbar.

Links- oder rechtsseitiges Wischen ermöglicht den Anwendern, zwischen den Fenstern zu wechseln und sich auf dem Touchscreen-Display drei verschiedene Fenster anzeigen zu lassen.
Mithilfe des Schnellwechsel-Modus können die Anwender die Temperatursollwert- und Zeiteinstellung ändern, ohne dass das aktive Programm gestoppt wird
Der Gerätestatus wird durch Icons auf dem Display dargestellt. Diese zeigen an, ob:
*Das Gerät herunterkühlt oder aufheizt (Rampenstatus)
*Das Gerät den Temperatursollwert-Status erreicht hat (Zeitschaltuhr startet)
*Der Ventilator (Geschwindigkeit nicht einstellbar) läuft (auf 100% während Rampen- oder Temperatursollwert-Status)
*Die interne LED eingeschaltet ist (bei offener Tür)
*Die Tür geöffnet oder geschlossen ist

Sicherheitsmerkmale umfassen ein Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 mit einstellbarer Über- und Untertemperatur zum Schutz von Proben und Inkubator, akustische und optische Alarme bei offener Tür, Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrolle, Alarm bei Temperaturfühler-Ausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.

Zubehörinformationen: Die Standard-Ersatz-Einlegeböden haben eine maximale Arbeitsbelastung von 25 kg pro Boden. Die verstärkten Edelstahl-Einlegeböden (optional für IL 240PR) haben eine Arbeitsbelastung von bis zu 100 kg pro Boden. Die maximale Kammerkapazität ist in der Spezifikation angegeben. Mithilfe der auf USB-Stick verfügbaren optionalen Basis-Software für ILPR-Modelle kann der Anwender Daten von einem internen Speicher herunterladen.

Lieferumfang: Alle Modelle werden mit zwei Drahteinlegeböden aus Edelstahl (eine Ausnahme hiervon bildet das IL 240PR mit drei Einlegeböden), einem Prüfzertifikat (Messung der Daten bei 37 °C), 2 Schlüsseln zum Verschließen der Tür und einer mehrsprachigen Betriebsanleitung auf CD geliefert.

Bestellen
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

BEWERTUNG VERFASSEN

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge