1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
367648-5GEA 94.7 EUR
367648-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₂
MDL: MFCD00001198
CAS-Nummer: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1