VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Lieferant: VWR
VWR®
331-0388EA 97.5 EUR
331-0388 331-0387 331-0386 331-0385 331-0384 331-0383 331-0407 331-0406 331-0405 331-0404 331-0403 331-0402 331-0401 331-0389 331-0400 331-0409 331-0408 331-0391 331-0390 331-0399 331-0398 331-0397 331-0396 331-0395 331-0394 331-0393 331-0392
VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
HDPE-Flasche zur Wasserprobenahme.
  • Flasche aus HDPE-Harz
  • Flaschenfarbe natur, mit rotem Verschluss
  • Sterile Auslieferung
  • Natriumthiosulfat in Pulverform
  • Das Produkt ist mit einem eindeutigen Strichcode und Beschriftung für Probenentnahmen zur Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet
  • Optionen für manipulationssichere Kappen mit 33-mm-Abziehkappe, 45- und 63-mm-Schraubkappe
Flaschen mit weitem Hals ermöglichen eine einfache Probenahme. Produkt mit Dosieranleitung und Detailangaben. Diese Flaschen sind leer oder mit Natriumthiosulfat dosiert erhältlich, das bei der Probenahme die Auswirkungen von Chlor, Brom und Ozon im Wasser hemmt. Quadratische oder rechteckige Flaschen erlauben eine effizientere Lagerung.
Standards: Gemäß US FDA 21 CFR. Dosierung gemäß Standards: ISO 5667-3/ISO 19458.