VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme, steril
Lieferant: VWR
331-0270EA 261 EUR
331-0270 331-0269 331-0268 331-0256 331-0267 331-0277 331-0276 331-0275 331-0274 331-0273 331-0272 331-0271
VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme, steril
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
PET, rein, lebensmitteltauglich, mit PP-Verschlüssen.
  • Unterschiedliche Verschlussfarben für leichte Identifizierung des Tests
  • Manipulationssichere Streifen zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer und jeweiliger Flaschennummer auf jedem Etikett
  • Voll recyclingfähig
  • Verschlussdurchmesser: 32 mm
Lightweight, durable bottles. Caps designed to shield neck from contamination. Choice of dosed and undosed bottles. Rectangular bottles for better storage with limited space.
Blauer Verschluss: Für natürliches, nicht chloriertes Wasser ohne Natriumthiosulfat
Roter Verschluss: Für chloriertes Wasser, dosiert mit 20 mg/L Natriumthiosulfat.
Weißer Verschluss: Für chloriertes Wasser, dosiert mit 120 mg/L Natriumthiosulfat.