Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
31951.370EA 107 EUR
31951.370 31951.290 31951.404
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar Bestätigt
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l