Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
31950.296EA
43.6
EUR
31950.296
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Dichte: 1,023 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar | Bestätigt |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |