Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die Bestimmung des Milchsäuregehalts nach Dornic

Lieferant: VWR Chemicals

31760.368EA 150 EUR
31760.368 31760.290 31760.448
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die Bestimmung des Milchsäuregehalts nach Dornic
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1108 - 0.1112 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR