Natriumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
31631.290EA 49.8 EUR
31631.290
Natriumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,03992 - 0,04008 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt