Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

31627.290EA 32.3 EUR
31627.290 31627.404 31627.368
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Konform zu BDH 19139 Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR