Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: KalihydratÄtzkali

31303.291EA 77.3 EUR
31303.291DP 31303.291 31303.291_T
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid

Dieses Produkt kann sich während der Lagerung gelb-braun verfärben.

Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

NIST rückführbar Bestätigt
Appearance Clear colourless liquid
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR