Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Höllenstein

30472.290EA 124 EUR
30472.290 30472.402 30472.323 30472.322 30472.297
Silbernitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP volumetrische Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to USP Passes test
NIST traceable Confirmed

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR