Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

30144.328EA 65.6 EUR
30144.328 30144.408 30144.294 30144.363
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

NIST rückführbar Bestätigt
Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exact) 0.499 - 0.501 mol/l

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR