Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
30143.405EA 99.6 EUR
30143.405 30143.291
Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exact) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt