Essigsäure 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ethansäure
300652.1000EA 28.2 EUR
300652.1000
Essigsäure 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg