Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Perlen, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Molekularsieb A3

28468.230EA 61.1 EUR
28468.230 28468.292
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Perlen, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)

Adsorption von Molekülen mit einem Durchmesser unter 3 µm

Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht
Loss on ignition (950 °C) max. 5%
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) min. 20%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR