Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

28265.366EA 55 EUR
28265.366 28265.322 28265.446
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 47 - 51 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR