Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
28244.466EA 379 EUR
28244.466 28244.262 28244.295 28244.364
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 98,5 - 100,5 %
Appearance Weiße Plätzchen
Aussehen der Lösung Entspricht Ph.Eur.
Identification B Entspricht Ph.Eur.
Solution in water Entspricht
Solution S Entspricht Ph.Eur.
pH-Wert (20°C; 0,01 %) Min. 11,0
Schwermetalle (als Ag) Max. 20 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Gesamt N (Stickstoff) Max. 3 ppm
CO3 (als Na2CO3) Max. 1,0 %
Cl (Chlorid) Max. 60 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 5 ppm
SiO4 (als SiO2) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 5 ppm
As (Arsen) Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Kupfer) Max. 2 ppm
Fe (Eisen) Max. 5 ppm
Hg (Quecksilber) Max. 0,1 ppm
K (Kalium) Max. 0,1 %
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Blei) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht