Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

28226.327EA 76.9 EUR
28226.327 28226.293 28226.362 28226.442
Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt 30 - 31 %
Gesamtalkali 30,0 bis 31,0 %
Dichte (20/4) 1,32 - 1,34
Schwermetalle (als Pb) Max. 2 ppm
Siliciumdioxid Max. 5 ppm
Gesamt N (Stickstoff) Max. 10 ppm
Cl (Chlorid) Max. 200 ppm
CO3 (als Na2CO3) Max. 1 %
PO4 (Phosphat) Max. 1 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 2 ppm
Ba (Barium) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,3 ppm
Cr (Chrom) Max. 2 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,3 ppm
Fe (Eisen) Max. 2 ppm
Hg (Quecksilber) Max. 0,02 ppm
K (Kalium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 2 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,6 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,3 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR