Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, für die Stickstoffbestimmung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

28225.415EA 264 EUR
28225.415 28225.290 28225.360 28225.324
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, für die Stickstoffbestimmung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 32 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Gesamt N (Stickstoff) Max. 1 ppm
Cl (Chlorid) Max. 20 ppm
CO3 (als Na2CO3) Max. 1,0 %
SiO4 (als SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR