Natriumhydroxid 35% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
28221.445EA
212
EUR
28221.445
28221.558
28221.296
28221.365
Natriumhydroxid 35% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 34 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |