Natriumhydroxid 30% in wässriger Lösung, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

28217.361EA 92.6 EUR
28217.361 28217.441 28217.554 28217.292
Natriumhydroxid 30% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR