Fertigplatten (90 mm), in bestrahlter Doppel- oder Dreifachverpackung
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
131114TIMPEA 203 EUR
131114TIMP 281112TI 111114ZIMP 111114ZI 131114TI 110774ZI 131114XI 281112ZI 131114ZIMP 111114TI 499270OO 112750ZIMP 131114ZI 111114TIMP 130802ZI 110884ZI 280882TI 130884CY 110070PY 110884CY 280882ZI 285712TI 281112TI30 130884ZI 110884TI 112230CAMP 112321TAMP 110884ZIMP 110802ZI 130802ZIMP 131114PYMP 110884TIMP 110802ZIMP 110774ZIMP 131114PY 131114RY 112750ZI 131114RYMP 110884CYMP 111114RY 111114RYMP
Fertigplatten (90 mm), in bestrahlter Doppel- oder Dreifachverpackung
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Erhältlich als 90 mm-Platten gemäß Normen. TLHTh (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat) werden als Desinfektionsmittel-Neutralisatoren verwendet. Die Beutel sind entweder doppelt oder dreifach verpackt erhältlich. Eine Packung pro Beutel ist mit dem Bestrahlungsindikator versehen.
  • Die Dreifachverpackung gewährleistet, dass die Packung selbst nicht die Umgebung verunreinigt, da die erste Verpackungslage direkt vor dem Betreten des Reinraums entfernt wird
  • Mit Bestrahlungs-/Dosimetrie-Bescheinigung lieferbar
  • VHP-Resistenzstudien für alle dreifach verpackten Platten verfügbar
Lagerung: Bei 15 − 25 °C für die Platten Art.-Nr. 280882TI, 280882ZI, 281112TI und 281112ZI; bei 2 − 14 °C für alle anderen Platten
Verpackung: Die Platten sind in 10er-Packungen in Kunststofffolie eingeschweißt erhältlich. Der Karton enthält 2 Beutel mit insgesamt 20 oder 6× 10 Platten.